Print…
Tetrakis(4-aminophenyl)methane ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4',4'',4'''-Methanetetrayltetraaniline
T2947-200MG T2947-1G
TCIAT2947-200MGEA 56 EUR
TCIAT2947-200MG TCIAT2947-1G
Tetrakis(4-aminophenyl)methane ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tetrakis(4-aminophenyl)methane
Fórmula: C₂₅H₂₄N₄
Peso Molecular: 380.5 g/mol
Ponto de Fusão: 320°C
Número MDL : MFCD12546930
Número CAS: 60532-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f279f664bdbb86d9194b543b74e81bce69b1a4a&vid=1f279f664bdbb86d9194b543b74e81bce69b1a4a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %