Print…
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2946-25G T2946-5G
TCIAT2946-25GEA 158 EUR
TCIAT2946-25G TCIAT2946-5G
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98.0% (por HPLC)
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁O₃P
Número MDL : MFCD00008386
Número CAS: 29949-84-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C