Print…
Triisopropanolamine cyclic borate ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,7,10-Trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo[3.3.3]undecane, Triisopropanolamine Borate, Triisopropanolamine Cyclic Borate
T2943-5G T2943-25G
TCIAT2943-5GEA 72 EUR
TCIAT2943-5G TCIAT2943-25G
Triisopropanolamine cyclic borate ≥98.0% (por base de azoto total)
Triisopropanolamine cyclic borate
Fórmula: C₉H₁₈BNO₃
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD03791298
Número CAS: 101-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424c2794dbcfad843d9c73a5ec5418e7544ac892&vid=424c2794dbcfad843d9c73a5ec5418e7544ac892&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C