Print…
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dichloro(2,3-naphthalocyanato)tin(IV)
T2940-200MG T2940-1G
TCIAT2940-200MGEA 103 EUR
TCIAT2940-200MG TCIAT2940-1G
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Fórmula: C₄₈H₂₄Cl₂N₈Sn
Número MDL : MFCD00171716
Número CAS: 26857-61-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0b88cbef86cd54f181fed6ff94541b4a9f2f17&vid=8e0b88cbef86cd54f181fed6ff94541b4a9f2f17&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 60.70 to 67.10 %