Print…
Tranilast ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-[[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]benzoic Acid, 2-(3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylamido)benzoic acid, N-(3,4-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
T2935-1G T2935-5G
TCIAT2935-1GEA 79 EUR
TCIAT2935-1G TCIAT2935-5G
Tranilast ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tranilast
Fórmula: C₁₈H₁₇NO₅
Peso Molecular: 327.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00864787
Número CAS: 53902-12-8
Merck Index: 14,09570
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758384eb3df25893ed0e6c282aee125a6857ecd7&vid=758384eb3df25893ed0e6c282aee125a6857ecd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %