Print…
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-m-toluenesulphonamide
T2925-1G T2925-5G
TCIAT2925-1GEA 27 EUR
TCIAT2925-1G TCIAT2925-5G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₆F₃NO₂S
Número MDL : MFCD00042421
Número CAS: 672-58-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b57772e3fce4157e1617f7bda7fb59fc18d571d&vid=4b57772e3fce4157e1617f7bda7fb59fc18d571d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C