Print…
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2917-5G T2917-25G
TCIAT2917-5GEA 161 EUR
TCIAT2917-5G TCIAT2917-25G
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane ≥98.0% (por GC)
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane
Fórmula: C₁₃H₁₃F₁₇O₃Si
Ponto de ebulição: 80°C
Número MDL : MFCD07368748
Número CAS: 83048-65-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d09c67ac1fa7ba91a9cdbc46ce690aab60546bc&vid=0d09c67ac1fa7ba91a9cdbc46ce690aab60546bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %