Print…
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2913-1G T2913-5G
TCIAT2913-1GEA 33 EUR
TCIAT2913-1G TCIAT2913-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NO₂
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00134160
Número CAS: 182500-26-1
UN: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c25113f70acb50e820bc0b1960a95a8ab3071eb&vid=1c25113f70acb50e820bc0b1960a95a8ab3071eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %