Print…
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,4,5-Trifluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
T2889-1G T2889-5G
TCIAT2889-1GEA 34 EUR
TCIAT2889-1G TCIAT2889-5G
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene ≥98.0% (por GC)
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Peso Molecular: 180.56 g/mol
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00236319
Número CAS: 243139-71-1
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=717c75157756ccb776516fcb9aaf725bfb977c39&vid=717c75157756ccb776516fcb9aaf725bfb977c39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %