Print…
1,3,5-Tri(2-thienyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T2866-5G T2866-1G
TCIAT2866-5GEA 294 EUR
TCIAT2866-5G TCIAT2866-1G
1,3,5-Tri(2-thienyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Tri(2-thienyl)benzene
Fórmula: C₁₈H₁₂S₃
Ponto de ebulição: 298°C
Número MDL : MFCD02323391
Número CAS: 15509-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56509a3fdff9ef5f74c1593813155dc985b20fd2&vid=56509a3fdff9ef5f74c1593813155dc985b20fd2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C