Print…
BAPTA-AM 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Tetrakis(acetoxymethyl)-1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetate, Tetrakis(acetoxymethyl) 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N,N-tetraacetate, 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic Acid Tetrakis(acetoxymethyl) Ester, BAPTA-AM ester
T2845-20MG T2845-200MG
TCIAT2845-20MGEA 51 EUR
TCIAT2845-20MG TCIAT2845-200MG
BAPTA-AM 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
BAPTA-AM
Fórmula: C₃₄H₄₀N₂O₁₈
Peso Molecular: 764.69 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036696
Número CAS: 126150-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b156e55a81c14e1c4240d8e493b4b6e976e6bd&vid=68b156e55a81c14e1c4240d8e493b4b6e976e6bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C