Print…
Tetrabenazine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2839-1G T2839-200MG
TCIAT2839-1GEA 313 EUR
TCIAT2839-1G TCIAT2839-200MG
Tetrabenazine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tetrabenazine
Fórmula: C₁₉H₂₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 58-46-8
EINECS: 200-383-6
Merck Index: 14,09182
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbc162cdd8e6eeb70194349120a00d80ceaf6d1e&vid=dbc162cdd8e6eeb70194349120a00d80ceaf6d1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 124.0 to 130.0 deg-C