Print…
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
T2838-1G T2838-5G
TCIAT2838-1GEA 96 EUR
TCIAT2838-1G TCIAT2838-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01862647
Número CAS: 386704-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&vid=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C