Print…
Toremifene citrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2832-5G T2832-1G
TCIAT2832-5GEA 319 EUR
TCIAT2832-5G TCIAT2832-1G
Toremifene citrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Toremifene citrate
Fórmula: C₂₆H₂₈ClNO
Ponto de Fusão: 162°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01729016
Número CAS: 89778-27-8
Merck Index: 14,09550
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11eb21f9c9a39a2b63b8f046903ca5a4908bcac1&vid=11eb21f9c9a39a2b63b8f046903ca5a4908bcac1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %