Print…
Triclabendazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzo[d]imidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole
T2826-1G T2826-5G
TCIAT2826-1GEA 56 EUR
TCIAT2826-1G TCIAT2826-5G
Triclabendazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Triclabendazole
Fórmula: C₁₄H₉Cl₃N₂OS
Peso Molecular: 359.66 g/mol
Número MDL : MFCD00864519
Número CAS: 68786-66-3
Merck Index: 14,09652
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %