Print…
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2820-200MG T2820-1G
TCIAT2820-200MGEA 98 EUR
TCIAT2820-200MG TCIAT2820-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 125°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236809
Número CAS: 85559-46-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cad0aeb7b1c628309706ff516a015ffd2971aba&vid=9cad0aeb7b1c628309706ff516a015ffd2971aba&prid=web&clid=SAPDAM