Print…
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Lys(Tfa)-OH, ε-TFA-lysine, (S)-2-Amino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid
T2815-25G T2815-5G
TCIAT2815-25GEA 46 EUR
TCIAT2815-25G TCIAT2815-5G
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Fórmula: C₈H₁₃F₃N₂O₃
Peso Molecular: 242.20 g/mol
Ponto de Fusão: 254°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037223
Número CAS: 10009-20-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +20.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)