Print…
2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N1,N4,N4-Tris(2-hydroxyethyl)-2-nitro-1,4-phenylenediamine
T2787-25G T2787-5G
TCIAT2787-25GEA 158 EUR
TCIAT2787-25G TCIAT2787-5G
2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol
Fórmula: C₁₂H₁₉N₃O₅
Número MDL : MFCD00071762
Número CAS: 33229-34-4
EINECS: 251-410-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %