Print…
5-Thiazolemethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2779-25G T2779-5G
TCIAT2779-25GEA 147 EUR
TCIAT2779-25G TCIAT2779-5G
5-Thiazolemethanol ≥98.0% (por GC)
5-Thiazolemethanol
Fórmula: C₄H₅NOS
Ponto de ebulição: 106°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04115732
Número CAS: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %