Print…
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl
T2766-5G T2766-25G
TCIAT2766-5GEA 120 EUR
TCIAT2766-5G TCIAT2766-25G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC)
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₇H₈ClF₃N₂
Peso Molecular: 212,6
Número MDL : MFCD00102619
Número CAS: 3107-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ca8f59019622df999956e9e89a7a61095efc2b4&vid=1ca8f59019622df999956e9e89a7a61095efc2b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %