Print…
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2742-1G T2742-5G
TCIAT2742-1GEA 46 EUR
TCIAT2742-1G TCIAT2742-5G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Número MDL : MFCD00082626
Número CAS: 158063-66-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C