Print…
Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2729-1G T2729-5G
TCIAT2729-1GEA 107 EUR
TCIAT2729-1G TCIAT2729-5G
Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0% (por GC)
Thieno[2,3-b]thiophene
Fórmula: C₆H₄S₂
Ponto de ebulição: 226°C
Ponto de Fusão: 7°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD02824126
Número CAS: 250-84-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %