Print…
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene ≥93.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2728-5G T2728-25G
TCIAT2728-5GEA 323 EUR
TCIAT2728-5G TCIAT2728-25G
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene ≥93.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
Fórmula: C₂₄H₂₁N₃
Ponto de Fusão: 165°C
Número MDL : MFCD18207723
Número CAS: 118727-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d13a9a625d1b2d501d6fcf5e1307f98b61e2205&vid=7d13a9a625d1b2d501d6fcf5e1307f98b61e2205&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %