Print…
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
T2722-25G T2722-5G
TCIAT2722-25GEA 236 EUR
TCIAT2722-25G TCIAT2722-5G
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₇F₂N₃O
Número MDL : MFCD02093825
Número CAS: 86404-63-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C