Print…
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, azoto total), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
T2700-1G T2700-5G
TCIAT2700-1GEA 185 EUR
TCIAT2700-1G TCIAT2700-5G
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, azoto total), purificado por sublimação
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₃₉H₂₄N₆
Número MDL : MFCD18207722
Número CAS: 134984-37-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %