Print…
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Fornecedor: TCI
Atenção
T2697-1G T2697-5G
TCIAT2697-1GEA 98 EUR
TCIAT2697-1G TCIAT2697-5G
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₁₂H₁₂O₆
Ponto de Fusão: 380°C
Número CAS: 64198-16-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 56.00 to 57.70 %