Print…
2',3',5'-Tri-O-acetyl-6-chloro-2-iodopurine riboside ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
T2691-1G T2691-5G
TCIAT2691-1GEA 180 EUR
TCIAT2691-1G TCIAT2691-5G
2',3',5'-Tri-O-acetyl-6-chloro-2-iodopurine riboside ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2',3',5'-Tri-O-acetyl-6-chloro-2-iodopurine riboside
Fórmula: C₁₆H₁₆ClIN₄O₇
Número MDL : MFCD03701153
Número CAS: 5987-76-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C