Print…
Pentacloreto de Tantalo, anidro ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2684-5G T2684-25G
TCIAT2684-5GEA 30 EUR
TCIAT2684-5G TCIAT2684-25G
Pentacloreto de Tantalo, anidro ≥95.0% (por análise titulométrica)
Pentacloreto de Tantalo
Fórmula: Cl₅Ta
Ponto de ebulição: 239°C
Ponto de Fusão: 220°C
Número MDL : MFCD00011253
Número CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09054
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %