Print…
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Geniosil GF 82, Glycidyl 3-Triethoxysilylpropyl ether, Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane, (3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane, Triethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)triethoxysilane
T2675-25G T2675-5G
TCIAT2675-25GEA 31 EUR
TCIAT2675-25G TCIAT2675-5G
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane ≥96.0% (por GC)
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane
Fórmula: C₁₂H₂₆O₅Si
Peso Molecular: 278.42 g/mol
Ponto de ebulição: 135°C
Ponto de Inflamação: 118°C
Número MDL : MFCD01311705
Número CAS: 2602-34-8
EINECS: 220-011-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f9d2b17c0dd9c805e75996f9a8f045e8d962e3&vid=f0f9d2b17c0dd9c805e75996f9a8f045e8d962e3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %