Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T2666-1G
T2666-5G
T2666-25G
TCIAT2666-1GEA
20
EUR
TCIAT2666-1G
TCIAT2666-5G
TCIAT2666-25G
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Fórmula:
C₈H₁₂BCuF₄N₄ |
Número MDL :
MFCD09265110 Número CAS: 15418-29-8 UN: 1759 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Potassium permanganate method) | min. 98.0 % |