Print…
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5'-(4-Carboxyphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid
T2647-1G T2647-5G
TCIAT2647-1GEA 104 EUR
TCIAT2647-1G TCIAT2647-5G
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene ≥98.0% (por HPLC)
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene
Fórmula: C₂₇H₁₈O₆
Peso Molecular: 438.44 g/mol
Ponto de Fusão: 325°C
Número MDL : MFCD10000888
Número CAS: 50446-44-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %