Print…
2,2,2-Trichloroethyl sulphamate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sulphamic acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, 2,2,2-Trichloroethoxysulphonamide
T2646-5G T2646-1G
TCIAT2646-5GEA 163 EUR
TCIAT2646-5G TCIAT2646-1G
2,2,2-Trichloroethyl sulphamate ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,2,2-Trichloroethyl sulphamate
Fórmula: C₂H₄Cl₃NO₃S
Peso Molecular: 228.47 g/mol
Número MDL : MFCD01683146
Número CAS: 69226-51-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C