Print…
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4''-Dibromo-5'-(4-bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T2644-1G T2644-5G
TCIAT2644-1GEA 25 EUR
TCIAT2644-1G TCIAT2644-5G
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (por HPLC)
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Fórmula: C₂₄H₁₅Br₃
Ponto de Fusão: 263°C
Número MDL : MFCD00362911
Número CAS: 7511-49-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%