Print…

Trimethylsilyl trifluoroacetate ≥95.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: Trifluoroacetic Acid Trimethylsilyl Ester

T2629-25G T2629-5G
TCIAT2629-25GEA 141 EUR
TCIAT2629-25G TCIAT2629-5G
Trimethylsilyl trifluoroacetate ≥95.0% (por GC)
Trimethylsilyl trifluoroacetate
Fórmula: C₅H₉F₃O₂Si
Peso Molecular: 186.21 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 13°C
Número MDL : MFCD00000413
Número CAS: 400-53-3
EINECS: 206-923-7
UN: 2924
ADR: 3 II

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR