Print…
D-ɑ-Tocopherol succinate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Vitamin E Succinate, D-α-Tocopherol Succinate, 4-Oxo-4-(((R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl)oxy)butanoic acid
T2628-5G T2628-25G
TCIAT2628-5GEA 23 EUR
TCIAT2628-5G TCIAT2628-25G
D-ɑ-Tocopherol succinate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
D-alpha-Tocopherol succinate
Fórmula: C₃₃H₅₄O₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00072055
Número CAS: 4345-03-3
EINECS: 224-403-8
Merck Index: 14,09495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1af645309a1b630fb75c94342bd2b43054a0ce44&vid=1af645309a1b630fb75c94342bd2b43054a0ce44&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=8, EtOH)