Print…
Thiopicolinamide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyridine-2-carbothioamide, 2-Pyridinethioamide, 2-Pyridylthiocarboxamide
T2618-1G T2618-5G
TCIAT2618-1GEA 20 EUR
TCIAT2618-1G TCIAT2618-5G
Thiopicolinamide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Thiopicolinamide
Fórmula: C₆H₆N₂S
Peso Molecular: 138.19 g/mol
Número MDL : MFCD00087576
Número CAS: 5346-38-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C