Print…
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(4-carbazol-9-ylphenyl)amine, 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, Tris(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine, TCTA
T2616-1G T2616-5G
TCIAT2616-1GEA 74 EUR
TCIAT2616-1G TCIAT2616-5G
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine
Fórmula: C₅₄H₃₆N₄
Peso Molecular: 740.91 g/mol
Ponto de Fusão: 266°C
Número MDL : MFCD03093250
Número CAS: 139092-78-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %