Tiopronin ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-(2-Mercaptopropionyl)glycine, 2-(2-Mercaptopropanamido)acetic acid
T2614-25G
T2614-5G
TCIAT2614-25GEA
148
EUR
TCIAT2614-25G
TCIAT2614-5G
Tiopronin ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Tiopronin
Fórmula:
C₅H₉NO₃S Peso Molecular: 163.19 g/mol |
Número MDL :
MFCD00004861 Número CAS: 1953-02-2 EINECS: 217-778-4 Merck Index: 14,09453 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 95.0 to 101.0 deg-C |