Print…
2-Thiophenemethanethiol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(Mercaptomethyl)thiophene, Thenyl Mercaptan
T2613-1G T2613-5G
TCIAT2613-1GEA 47 EUR
TCIAT2613-1G TCIAT2613-5G
2-Thiophenemethanethiol ≥95.0% (por GC)
2-Thiophenemethanethiol
Fórmula: C₅H₆S₂
Ponto de ebulição: 86°C
Número MDL : MFCD00107135
Número CAS: 6258-63-5
EINECS: 228-394-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %