Print…
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
T2597-1G T2597-5G
TCIAT2597-1GEA 35 EUR
TCIAT2597-1G TCIAT2597-5G
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene
Fórmula: C₂₅H₁₂Br₄
Peso Molecular: 631.9800 g/mol
Número MDL : MFCD08704220
Número CAS: 128055-74-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %