Print…
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (2-(trimethylsilyl)ethyl) carbonate, Teoc-OSu
T2591-1G T2591-5G
TCIAT2591-1GEA 36 EUR
TCIAT2591-1G TCIAT2591-5G
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide ≥98.0% (por base de azoto total)
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₅Si
Peso Molecular: 259.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683467
Número CAS: 78269-85-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C