Print…
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Teoc-OBt
T2590-1G T2590-5G
TCIAT2590-1GEA 115 EUR
TCIAT2590-1G TCIAT2590-5G
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole ≥98.0% (por HPLC)
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole
Fórmula: C₁₂H₁₇N₃O₃Si
Peso Molecular: 279.37 g/mol
Número CAS: 113306-55-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.30 to 15.80 %