Print…
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
T2587-1G T2587-5G
TCIAT2587-1GEA 68 EUR
TCIAT2587-1G TCIAT2587-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Fórmula: C₄H₂F₆O₃
Ponto de ebulição: 153°C
Número MDL : MFCD00190631
Número CAS: 662-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C