Print…
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2572-25G T2572-5G
TCIAT2572-25GEA 135 EUR
TCIAT2572-25G TCIAT2572-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₆H₁₃BO₂
Ponto de ebulição: 43°C
Ponto de Inflamação: 5°C
Número MDL : MFCD00674030
Número CAS: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %