Print…
Trimethyl(vinyloxy)silane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2561-1G T2561-5G
TCIAT2561-1GEA 23 EUR
TCIAT2561-1G TCIAT2561-5G
Trimethyl(vinyloxy)silane ≥95.0% (por GC)
Trimethyl(vinyloxy)silane
Fórmula: C₅H₁₂OSi
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Inflamação: -19°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00054764
Número CAS: 6213-94-1
EINECS: 228-281-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %