Print…
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2559-25G T2559-5G
TCIAT2559-25GEA 73 EUR
TCIAT2559-25G TCIAT2559-5G
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Número MDL : MFCD00173749
Número CAS: 15128-52-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 229.0 deg-C