Print…
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2R,3R,4R,5R)-2-(Acetoxymethyl)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, Uridine triacetate, Uridine 2',3',5'-triacetate
T2549-25G T2549-5G
TCIAT2549-25GEA 222 EUR
TCIAT2549-25G TCIAT2549-5G
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine
Fórmula: C₁₅H₁₈N₂O₉
Número MDL : MFCD00023795
Número CAS: 4105-38-8
EINECS: 223-881-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C