Print…
Triisopropoxyvanadium(V) oxide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2548-25G T2548-5G
TCIAT2548-25GEA 140 EUR
TCIAT2548-25G TCIAT2548-5G
Triisopropoxyvanadium(V) oxide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Triisopropoxyvanadium(V) oxide
Fórmula: C₉H₂₁O₄V
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Fusão: –2°C
Densidade: 1,04
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00015017
Número CAS: 5588-84-1
EINECS: 226-997-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %