Print…
Tizanidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine hydrochloride, Tizanidine HCl, 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole Hydrochloride
T2527-25G T2527-5G
TCIAT2527-25GEA 108 EUR
TCIAT2527-25G TCIAT2527-5G
Tizanidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tizanidine hydrochloride
Fórmula: C₉H₈ClN₅S
Ponto de Fusão: 280°C
Número MDL : MFCD00798231
Número CAS: 64461-82-1
Merck Index: 14,09485
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %