Print…
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
T2526-1G T2526-5G
TCIAT2526-1GEA 169 EUR
TCIAT2526-1G TCIAT2526-5G
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥98.0% (por GC)
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Fórmula: C₂₄H₉F₁₈P
Peso Molecular: 670.28 g/mol
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00042428
Número CAS: 175136-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53308729102d6e231d19b37816eb7859a526f350&vid=53308729102d6e231d19b37816eb7859a526f350&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C